Principaux documents
NIST8037
Krill Oil
NIST®SRM®
3 X 4.5 ML
814,00 €
814,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
3 X 4.5 ML
814,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
814,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
oil
Fabricant/nom de marque
NIST®
Température de stockage
−20°C
Description générale
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable