NIST3667
Creatinine in frozen human urine
NIST® SRM® 3667
1 370,00 €
About This Item
1 370,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 x 10 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
LC/MS: suitable
Application(s)
clinical testing
Format
matrix material
Température de stockage
−70°C
Catégories apparentées
Description générale
SRM 3667 _Cert
SRM 3667 _SDS
Application
Notes préparatoires
Autres remarques
- SRM 3667 is intended for research use.
- Details on expiration, storage, safety, usage, and source are provided in the NIST certificate
- Information on biomaterials, disposal, and transport is available in the SDS
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable