NIST3299
Ground Turmeric (Curcuma longa L.) Rhizome
NIST®SRM®
840,00 €
About This Item
840,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 15 g (5 pouches of 3g each)
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
agriculture
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
SRM 3299_cert
SRM 3299_SDS
Application
Caractéristiques et avantages
- NIST certified values are reported on a dry-mass basis, for curcuminoids and elements that are metrologically traceable to the SI unit of mass fraction and determined using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS).
- Expiration details, instructions for use, storage, and handling are provided on the NIST certificate.
Autres remarques
Bisdemethoxycurcumin, Desmethoxycurcumin, Curcumin, Arsenic (As), Cadmium (Cd), Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable