Principaux documents
NIST3136
Nickel (Ni) standard solution
NIST® SRM® 3136
5 X 10 ML
1 360,00 €
1 360,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 X 10 ML
1 360,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 360,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 x 10 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
single component solution
Description générale
One unit of SRM 3136 comprises five sealed borosilicate glass ampoules, each containing 10 mL of an acidified aqueous solution. This solution is gravimetrically prepared to contain a known mass fraction of nickel and comprised of nitric acid at an approximate volume fraction of ~ 8 %.
SRM 3136_cert
SRM 3136_SDS
Application
The SRM is intended for use as a primary calibration standard for the determination of nickel quantitatively.
Caractéristiques et avantages
  • The certified value of the SRM was determined by calculating the mass fraction values of Nickel, which is obtained through two methods:
  1. Gravimetric preparation
  2. Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES).
  • The certified value is metrologically traceable to the SI unit of mass fraction, expressed as milligram per gram.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use, and maintenance instructions.
Autres remarques
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Nickel (Ni)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :