NIST3131A
Magnesium (Mg) standard solution
NIST® SRM® 3131a
1 490,00 €
About This Item
1 490,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 x 10 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
single component solution
Catégories apparentées
Description générale
SRM 3131A_cert
SRM 3131A_SDS
Application
Caractéristiques et avantages
- Accompanied by a NIST-certified value of magnesium that is metrologically traceable to the SI unit of mass and expressed as a mass fraction.
- Expiration details, instructions for handling, storage and use are provided on the NIST certificate.
Autres remarques
Magnesium (Mg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable