Principaux documents
NIST2430
Scheelite ore
NIST® SRM® 2430
100 G
917,00 €
917,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
917,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
917,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 100 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Tungsten Oxide (WO3), Calcium Oxide (CaO), Silicon (Si), Potassium (K), Manganese (Mn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Arsenic (As), Bismuth (Bi), Copper (Cu), Iron (Fe), Molybdenum (Mo), Sodium (Na), Sulfur (S), Aluminum (Al), Antimony (Sb), Fluorine (F), Magnesium (Mg), Niobium (Nb), Phosphorus (P), Tantalum (Ta)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable