NIST1D
Limestone
NIST® SRM® 1d, argillaceous
1 600,00 €
About This Item
1 600,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 70 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Chaîne SMILES
[Ca+2].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
SRM 1D_cert
SRM 1D_SDS
Autres remarques
Sodium oxide (Na2O), Magnesium oxide (MgO), Aluminium oxide (Al2O3), Silicon dioxide (SiO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Sulfur (S), Potassium oxide (K2O), Calcium oxide (CaO), Manganese (Mn), Iron(III) oxide (Fe2O3), Zinc oxide (ZnO), Strontium oxide (SrO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C), Titanium dioxide (TiO2), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Barium oxide (BaO), Beryllium (Be), Niobium (Nb), Cadmium (Cd), Neodymium (Nd), Cerium (Ce), Nickel (Ni), Chlorium (Cl), Praseodymium (Pr), Cesium (Cs), Rubidium (Rb), Dysprosium (Dy), Samarium (Sm), Erbium (Er), Tin (Sn), Europium (Eu), Terbium (Tb), Flurine (F), Thorium (Th), Gallium (Ga), Uranium (U), Gadolinium (Gd), Vanadium (V), Holmium (Ho), Yttrium (Y), Lanthanum (La), Ytterbium (Yb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable