NIST1848
Lubricating oil additive package
NIST® SRM® 1848
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 100 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
SRM 1848_cert
SRM 1848_SDS
Autres remarques
Boron (B), Calcium (Ca), Chlorine (Cl), Magnesium (Mg), Phosphorus (P), Sulfur (S), Zinc (Zn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Hydrogen (H), Nitrogen (N), Silicon (Si)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
343.4 °F
Point d'éclair (°C)
173 °C