N0950000
Nitrofural
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 5-Nitro-2-furfural semicarbazone, Furacin, NFZ, Nitrofurazone
134,00 €
About This Item
134,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nitrofural
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
242-244 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(=O)N\N=C\c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+
Clé InChI
IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
male reproductive organs
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable