Principaux documents
F9505
Sigma-Aldrich
Furazolidone
Synonyme(s) :
3-(5-nitrofurfurylidèneamino)-2-oxazolidinone
10 G
69,60 €
69,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
69,60 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.16
Beilstein:
8317414
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51102829
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.85
69,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic
Forme
powder
Couleur
yellow
Pf
256-256 °C
Solubilité
formic acid: 50 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-positive bacteria
parasites
Mode d’action
enzyme | inhibits
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=N\N2CCOC2=O)o1
InChI
1S/C8H7N3O5/c12-8-10(3-4-15-8)9-5-6-1-2-7(16-6)11(13)14/h1-2,5H,3-4H2/b9-5+
Clé InChI
PLHJDBGFXBMTGZ-WEVVVXLNSA-N
Application
Furazolidone is a nitrofuran derivative with antiprotozoal and antibacterial activity. Furazolidone binds bacterial DNA, which leads to the gradual inhibition of monoamine oxidase. It is used to treat anorexia and antagonism of thiamin utilization in poultry[1]. Furazolidone increases thapsigargin-sensitive Ca2+-ATPase in chick cardiac myocytes[2].
Actions biochimiques/physiologiques
Furazolidone and its generated free radicals, may bind to DNA and induce cross-links. Bacterial DNA is particularly susceptible to this drug, which results in high levels of mutations (transitions and transversions) in the bacterial chromosome. Its mechanism of action minimizes the development of resistant organisms. Furazolidone is a monoamine oxidase (MAO) inhibitor and is used as a DNA interstrand cross-linking agent.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges