M7554
Magnesium D-gluconate hydrate
98.0-102% anhydrous basis, meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
D-Gluconic acid hemimagnesium salt, D-Gluconic acid magnesium salt
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Pureté
98.0-102% anhydrous basis
Forme
solid
Impuretés
3.0-12.0% water (Karl Fischer)
Couleur
white
Plage de pH utile
6.0 - 7.8
Pf
169.67 - 171.93 °C ((337.41 - 341.47 °F ))
Solubilité
9.6 g/L at 20 °C
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Mg.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
Clé InChI
IAKLPCRFBAZVRW-XRDLMGPZSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)