M2305005
Mitoxantrone impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Amino-5,8-dihydroxy-4-{{2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl}amino}anthracene-9,10-dione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
mitoxantrone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C18H19N3O5/c19-9-1-2-10(21-6-5-20-7-8-22)14-13(9)17(25)15-11(23)3-4-12(24)16(15)18(14)26/h1-4,20-24H,5-8,19H2
Clé InChI
NBSLQRRHRCDIHJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)