Principaux documents
IRMM534A
Al alloy
IRMM®, certified reference material, 2.0% Sc, 0.1 mm foil
Synonyme(s) :
Aluminum alloy
2.7 G
484,00 €
484,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2.7 G
484,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
484,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
IRMM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
IRMM534A
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
IRMM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable