Principaux documents
IRMM471
Cementite grains in carburised pure iron
IRMM®, certified reference material
1 EA
794,00 €
794,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
794,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
794,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
IRMM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
general analytical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Certified for the C mass fraction in F3C grains.
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
IRMM471
Informations légales
IRMM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable