Principaux documents
GF92178715
Molybdenum-titanium alloy, Mo90Ti10
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Synonyme(s) :
MO056010
1 EA
937,00 €
937,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
937,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
937,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 921-787-15
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 μm