IRMM316
Nivalenol in acetonitrile
IRMM®, certified reference material
Synonyme(s) :
Nivalenol solution, 3α,4β,7α, 15-Tetrahydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, NIV
196,00 €
About This Item
196,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
IRMM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
general analytical
Format
matrix material
Chaîne SMILES
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]1(CO)[C@H](O)C(=O)C(C)=C2
InChI
1S/C15H20O7/c1-6-3-7-14(4-16,11(20)8(6)17)13(2)10(19)9(18)12(22-7)15(13)5-21-15/h3,7,9-12,16,18-20H,4-5H2,1-2H3/t7-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
Clé InChI
UKOTXHQERFPCBU-XBXCNEFVSA-N
Remarque sur l'analyse
IRMM316
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup