Z2125
Zearalenone
fungal mycotoxin
Synonyme(s) :
F-2 toxin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@H]1CCCC(=O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H22O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,20-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-/m0/s1
Clé InChI
MBMQEIFVQACCCH-QBODLPLBSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Esr1(13982)
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable