Glyburide (product G2539) is soluble in ethanol (5 mg/mL), DMSO (25 mg/mL), chloroform (1:36), methanol (1:250), and DMF, but it is insoluble in water.
G2539
Glyburide
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
Glybenclamide, 5-Chloro-N-[4-(cyclohexylureidosulfonyl)phenethyl]-2-methoxybenzamide, Glyburide, N-p-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzenesulfonyl-N′-cyclohexylurea
About This Item
Produits recommandés
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Niveau de qualité
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
InChI
1S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29)
Clé InChI
ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ABCC8(6833) , KCNH2(3757) , KCNJ11(3767)
rat ... Kcnj1(24521)
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
-
Is Glyburide (product G2539) soluble in water?