Principaux documents
F171703
Sigma-Aldrich
Diamond 1000 μL tip pack
for use with BioControl® GDS, suitable for PCR, tip volume 1000 μL
Synonyme(s) :
Diamond 1000 μL tip pack, Sterile Pipette Tips
960 EACH
92,40 €
92,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
960 EACH
92,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106302
Nomenclature NACRES :
NB.02
92,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Stérilité
sterile
Conditionnement
box of 10 × 96 units
Technique(s)
PCR: suitable
Volume de la pointe
1000 μL
Compatibilité
for use with BioControl® GDS
Température de stockage
room temp
Description générale
Disposable tips are used to transfer PCR reagents. They can be used as consumable accessories during GDS PCR sample preparation.
Application
The Assurance® GDS Diamond Tips are used to transfer liquids during Assurance® GDS sample preparation.
Informations légales
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Nécessaire, mais non fourni