Principaux documents
735736
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-(aminomethyl)piperidine
90%
1 G
61,40 €
61,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
61,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H22N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
61,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.469
Densité
0.995 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(CN)C1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-5-9(7-12)8-13/h9H,4-8,12H2,1-3H3
Clé InChI
WPWXYQIMXTUMJB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable