Principaux documents
ERMDA347
Human serum (progesterone)
ERM®, certified reference material
1 AMP
227,00 €
227,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 AMP
227,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
227,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
certified by the BSC
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
clinical testing
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMDA347
Autres remarques
Sales restrictions may apply
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable