Principaux documents
ERMBF426A
Soya 305423 GMO standard ERM-BF426
ERM®, certified reference material, blank
1 G
94,40 €
94,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
94,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
94,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Composition
Soya 305423, ≤0.08%
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBF426A
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1