Principaux documents
ERMBF413GK
Maize GMO Standard ERM-BF413
10% MON 810, for the detection of GMO maize (MON 810) with PCR
Synonyme(s) :
GMO Standard ERM-BF413, Maize MON 810
1 G
94,40 €
94,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
94,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
94,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO maize (MON 810) with PCR
Composition
genetically modified MON 810 maize, 10%
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBF413GK
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3