Principaux documents
ERMBF413AK
Maize GMO Standard ERM-BF413
<0.09% MON 810, for the detection of GMO maize (MON 810) with PCR
Synonyme(s) :
GMO Standard ERM-BF413, Maize MON 810
1 G
94,40 €
94,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
94,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
94,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO maize (MON 810) with PCR
Composition
genetically modified MON 810 maize, <0.09%
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBF413AK
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable