ERMBB445
Pork fat (PCB)
ERM®, certified reference material, low level
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
certified by the BSC
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
ERMBB445
Autres remarques
Organic pollutants: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, Lindane, BDE 47
Matrix Group: Meat
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable