Principaux documents
ERMBB386
Bovine urine (stilbenes)
ERM®, certified reference material
1 EA
79,40 €
79,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
79,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
79,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBB386
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3