D3635
Lithium 3,5-diiodosalicylate
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid lithium salt, 3,5-Diiodo-2-hydroxybenzoic acid lithium salt, 3,5-Diiodosalicylic acid lithium salt, LIS
139,00 €
About This Item
139,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Description
anionic
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Li+].Oc1c(I)cc(I)cc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H4I2O3.Li/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3;/h1-2,10H,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
HLBRJWWTLIAOTE-UHFFFAOYSA-M
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3