Y0000682
Noradrenaline impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Chloro-3′,4′-dihydroxyacetophenone, 4-(Chloroacetyl)catechol
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
noradrenaline
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
174-176 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1O)C(=O)CCl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,10-11H,4H2
Clé InChI
LWTJEJCZJFZKEL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable