Documents
D2954600
Acide docosahexaénoïque, ester éthylique
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ester éthylique de l’acide 4,7,10,13,16,19-docosahexaénoïque
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H36O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.54
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
docosahexaenoic acid ethyl ester
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C24H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18,20-21H,3-4,7,10,13,16,19,22-23H2,1-2H3/b6-5+,9-8+,12-11+,15-14+,18-17+,21-20+
Clé InChI
ITNKVODZACVXDS-YATCGRJWSA-N
Description générale
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente. Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Étalon de référence de la Ph. Eur. de l'ester éthylique de l'acide docosahexaénoïque, destiné uniquement aux tests de laboratoire spécifiquement prescrits dans la Pharmacopée européenne.
Conditionnement
Ce produit est fourni tel que spécifié par la pharmacopée applicable. Pour obtenir la quantité par unité en vigueur, veuillez consulter le catalogue des substances de référence de l'EDQM.
Autres remarques
Des restrictions peuvent s′appliquer à la vente de ce produit.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Hidefumi Yoshii et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 66(4), 749-753 (2002-05-31)
The application of omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) as food additives is restricted by their chemically quite reactive properties. However, quantitative analyses of the oxidative kinetics of PUFAs are very few compared to other studies on food chemistry. In this
Xiao Tang et al.
Lipids in health and disease, 11, 70-70 (2012-06-09)
Bioactivities of Docosahexaenoic acid (DHA) and Eicosapentaenoic acid (EPA) depend on their chemical forms. The present study was to investigate short term effects of triglyceride (TG), ethyl ester (EE), free fatty acid (FFA) and phospholipid (PL) forms of omega-3 fatty
P Green et al.
Biochimica et biophysica acta, 1531(1-2), 156-164 (2001-03-30)
Previously we have shown that intraamniotic administration of ethyl docosahexaenoate (Et-DHA) to pregnant rats resulted in decreased lipid peroxidation in the fetal brain, under a variety of conditions (S. Glozman, P. Green, E. Yavin, J. Neurochem. 70 (1998) 2482-2491). In
Alfonso Valenzuela et al.
Annals of nutrition & metabolism, 49(1), 49-53 (2005-03-01)
Docosahexaenoic acid (C22:6, DHA) is an omega-3 fatty acid required for the normal development of the mammalian nervous and visual system. DHA is provided by the mother during pregnancy and lactating period. Mother's DHA supplementation during pregnancy, and even before
J H Song et al.
Atherosclerosis, 155(1), 9-18 (2001-02-27)
The effect of dietary docosahexaenoic acid (DHA, 22:6n-3) oil with different lipid types on lipid peroxidation was studied in rats. Each group of male Sprague-Dawley rats was pair fed 15% (w/w) of either DHA-triglycerides (DHA-TG), DHA-ethyl esters (DHA-EE) or DHA-phospholipids