Principaux documents
17265
Supelco
Cis-15-tétracosénoate de méthyle
analytical standard
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide nervonique
100 MG
133,00 €
133,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
133,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H48O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.65
Beilstein:
1728860
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
133,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C25H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27-2/h10-11H,3-9,12-24H2,1-2H3/b11-10-
Clé InChI
AINIZSBLAFHZCP-KHPPLWFESA-N
Catégories apparentées
Description générale
Methyl cis-15-tetracosenoate is a fatty acid methyl ester.[1]
Application
It may be used as reference standard oil mixture to determine the fatty acids and long chain alcohols of wax esters using GC/MS analysis.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Jiahui Yu et al.
Nutrients, 11(8) (2019-08-17)
Nervonic acid (24:1 n-9, NA) plays a crucial role in the development of white matter, and it occurs naturally in human milk. This study aims to quantify NA in human milk at different lactation stages and compare it with the
Atsuko Tada et al.
Shokuhin eiseigaku zasshi. Journal of the Food Hygienic Society of Japan, 46(5), 198-204 (2005-11-25)
Jojoba wax is a natural gum base used as a food additive in Japan, and is obtained from jojoba oil with a characteristically high melting point. Although the constituents of jojoba oil have been reported, the quality of jojoba wax
Ayesha Khalid et al.
Scientific reports, 8(1), 14883-14883 (2018-10-07)
Acute Leukaemia (AL) is a neoplasm of WBCs (white blood cells). Being an important class of metabolites, alteration in free fatty acids (FFAs) levels play a key role in cancer development and progression. As they involve in cell signaling, maintain