Principaux documents
CRM638
Supelco
VOCs - Clay 4
certified reference material, pkg of 25 g
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 25 g
Fabricant/nom de marque
RTC CRM638-025
Concentration
in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
soil
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)