Principaux documents
C4898
Supelco
Cottonseed flour
analytical standard
500 G
34,50 €
34,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
34,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
34,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Format
neat
Description générale
Cottonseed flour is a high protein concentrate, which can be obtained from the kernel of the cottonseed after the removal of the oil from the seed.[1][2]
Application
A finely ground powder that gradually releases vitamins, minerals and proteins to microorganisms during fermentation.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Technological Innovations in Major World Oil Crops, 405-405 (2011)
Toxicants Occurring Naturally in Foods, 624-624 (1973)