C4144
Caffeine-sodium benzoate
analytical standard
289,00 €
About This Item
289,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Concentration
50:50 (wt:wt mixture)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1.CN2C(=O)N(C)c3ncn(C)c3C2=O
InChI
1S/C8H10N4O2.C7H6O2.Na/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h4H,1-3H3;1-5H,(H,8,9);/q;;+1/p-1
Clé InChI
JWBPVFVNISJVEM-UHFFFAOYSA-M
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :