C2040
Cloperastine hydrochloride
analytical standard
Synonyme(s) :
4-Chlorobenzhydryl 2-(1-piperidyl)ethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.Clc1ccc(cc1)C(OCCN2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H24ClNO.ClH/c21-19-11-9-18(10-12-19)20(17-7-3-1-4-8-17)23-16-15-22-13-5-2-6-14-22;/h1,3-4,7-12,20H,2,5-6,13-16H2;1H
Clé InChI
UNPLRYRWJLTVAE-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable