BP729
β-Estradiol hemihydrate
British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
Synonyme(s) :
β-Estradiol hemihydrate, 1,3,5-Estratriene-3,17β-diol, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
estradiol
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O.C[C@]56CC[C@H]7[C@@H](CCc8cc(O)ccc78)[C@@H]5CC[C@@H]6O
InChI
1S/2C18H24O2.H2O/c2*1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20;/h2*3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3;1H2/t2*14-,15-,16+,17+,18+;/m11./s1
Clé InChI
ZVVGLAMWAQMPDR-WVEWYJOQSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)