Principaux documents
BP640
N,N′-Bis(2,4-xylyl)formamidine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N,N′-Bis(2,4-dimethylphenyl)methanimidamide
25 MG
219,00 €
219,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
219,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H20N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
219,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Famille d'API
amitraz
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N(c2c(cc(cc2)C)C)C=Nc1c(cc(cc1)C)C
InChI
1S/C17H20N2/c1-12-5-7-16(14(3)9-12)18-11-19-17-8-6-13(2)10-15(17)4/h5-11H,1-4H3,(H,18,19)
Clé InChI
BWNKORZLHTWKHL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
N,N′-Bis(2,4-xylyl)formamidine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Conditionnement
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable