Principaux documents
BP245
(1-Methyl-5-nitroimidazol-2-yl)methanol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Hydroxymethyl-1-methyl-5-nitro-1H-imidazole
25 MG
202,00 €
202,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
202,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H7N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
202,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Famille d'API
ronidazole, dimetridazole
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cn1c(CO)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3
Clé InChI
JSAQDPJIVQMBAY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
(1-Methyl-5-nitroimidazol-2-yl)methanol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ronidazole
  • Conditionnement
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Autres remarques
    Sales restrictions may apply.
    Pictogrammes
    Health hazard
    Mention d'avertissement
    Warning
    Mentions de danger
    Classification des risques
    Carc. 2 - Muta. 2
    Code de la classe de stockage
    11 - Combustible Solids
    Classe de danger pour l'eau (WGK)
    WGK 1
    Point d'éclair (°F)
    Not applicable
    Point d'éclair (°C)
    Not applicable