BP035
1-Phenyl-3-pyrrolidinopropan-1-one hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
201,00 €
About This Item
201,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
procyclidine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].N2(CCCC2)CCC(=O)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C13H17NO.ClH/c15-13(12-6-2-1-3-7-12)8-11-14-9-4-5-10-14;/h1-3,6-7H,4-5,8-11H2;1H
Clé InChI
AACQWMDCFMYTSE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable