Principaux documents
T162647
5-METHYL-2(1H)-PYRIDINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.129
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.