Principaux documents
BCR685
Skim milk powder
BCR®, certified reference material
50 G
240,00 €
240,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
240,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
240,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR685
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Crude protein, Fat
Matrix Group: Dairy products and eggs
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable