Principaux documents
BCR614S3
Polychlorodibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorodibenzofurans (PCDFs)
BCR®, certified reference material, Solution S3
1 ML
2 360,00 €
2 360,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
2 360,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
2 360,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR614S3
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
87.8 °F
Point d'éclair (°C)
31.0 °C