Principaux documents
BCR539
Plastic film (overall migration in olive oil, film C)
BCR®, certified reference material
1 EA
211,00 €
211,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
211,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
211,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
chemicals and industrial polymers
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Application
This CRM consists of additive free linear low density polyethylene sheets. It is intended to determine the overall migration applying the draft ENV 1186 standard procedure established by the Technical Committee 194 of the European Committee for Standardisation (CEN).
Overall migration by pouch in olive oil 10 days at 40°C : 6.1 ± 1.0 (mg/dm2)
Conditionnement
PET/foil/PE heat sealed pouche containing double thickness sheets of additive free linear low densitiy polyethylene of 45x25 cm
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR539
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3