Principaux documents
BCR167
Latex spheres
BCR®, certified reference material, 9.6 μm particle size
1 EA
139,00 €
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
139,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Description
parameter of the calibration line 9.475 0.018
Forme
particles
Fabricant/nom de marque
JRC
Taille des particules
9.6 μm
Application(s)
general analytical
Format
neat
Description générale
Nominal 9.6 μm latex (1.4 % solids)
Conditionnement
Vial containing 2 mL of an aqueous suspension of latex spheres.
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR167
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1