Principaux documents
GF30278358
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), sheet, thickness 1.59 mm, size 150 × 150 mm, white
Synonyme(s) :
AB303159
1 EA
162,00 €
162,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
162,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
162,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 302-783-58
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
1.59 mm
Couleur
white
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable