BCR095
Dibenz[a,j]anthracene
BCR®, certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3cc4ccc5ccccc5c4cc23
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-13-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)22(18)14-21(17)19/h1-14H
Clé InChI
KLIHYVJAYWCEDM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
BCR095
Informations légales
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable