Principaux documents
301043
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromo-1,4-butanediol
99%
100 G
123,00 €
123,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
123,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(Br)CH(Br)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.91
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
123,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
pb
148-150 °C/1.5 mmHg (lit.)
Pf
88-90 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCC(Br)C(Br)CO
InChI
1S/C4H8Br2O2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-4,7-8H,1-2H2
Clé InChI
OXYNQEOLHRWEPE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable