Principaux documents
BCR059B
Ti Al6 V4 alloy (O)
BCR®, certified reference material, cubes (0.2 g)
Synonyme(s) :
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Oxygen in titanium-aluminium-vanadium alloy, Titanium-aluminum-vanadium alloy Ti with 6% Al and 4% V
5 G
245,00 €
245,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
245,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
245,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Forme
cubes (0.2 g)
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
[Al].[Ti].[V]
InChI
1S/Al.Ti.V
Clé InChI
GDAKJZDZIXHMSC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Certified for the mass fractions of nitrogen and oxygen.
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR059B
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3