ALK500
Alkalinity, CaCO3 500 mg/L Calibration Standard
certified reference material
Synonyme(s) :
Calcium Carbonate Alkalinity Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Fabricant/nom de marque
RTC ALK500-100
Concentration
in H2O
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Autres remarques
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?