Principaux documents
A5348
Sigma-Aldrich
N-(5-Aminopentyl)biotinamide trifluoroacetate salt
≥98% (TLC), solid
Synonyme(s) :
Biotin–cadaverine
25 MG
504,00 €
504,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
504,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H29F3N4O4S
Poids moléculaire :
442.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
504,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
solid
Poids mol.
442.5
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO or DMF: soluble
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(F)(F)F.NCCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C15H28N4O2S.C2HF3O2/c16-8-4-1-5-9-17-13(20)7-3-2-6-12-14-11(10-22-12)18-15(21)19-14;3-2(4,5)1(6)7/h11-12,14H,1-10,16H2,(H,17,20)(H2,18,19,21);(H,6,7)/t11-,12-,14-;/m0./s1
Clé InChI
QWKKJNXOPDNIEU-RGESYUBESA-N
Application
Biotinylation reagent
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable