97873
Pullulan Standard
certified reference material, certified according to DIN, for GPC, 12,000
359,00 €
About This Item
359,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
for GPC
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Poids mol.
Mn ~10700
Mp ~11200
Mw ~11800
Mw/Mn ~1.10
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
oligosaccharides
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable